Tlačiť
Copper(II) fluoride, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203370250 203371000
ACRO203370250EA 217.01 EUR
ACRO203370250 ACRO203371000
Copper(II) fluoride, anhydrous 98%
Copper(II) fluoride
Vzorec: CuF₂
Teplota varu: 950 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 950 °C (rozkl.)
Hustota: 4,23 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010977
Číslo CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02704
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %