Tlačiť
Kyanid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Argentous cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
184535-10G 184535-50G
SIAL184535-10GEA 145.8 EUR
SIAL184535-10G SIAL184535-50G
Kyanid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Kyanid stříbrný
Vzorec: AgCN
Mw: 133.89
Teplota tavenia: 320…350 °C
Hustota: 3.943 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003409
Číslo CAS: 506-64-9
EINECS: 208-048-6
OSN: 1684
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08655