Tlačiť
Chlorid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
204382-1G 204382-25G 204382-5G
SIAL204382-1GEA 42.12 EUR
SIAL204382-1G SIAL204382-25G SIAL204382-5G
Chlorid stříbrný, Sigma-Aldrich®
Vzorec: AgCl
Teplota varu: 1554 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 455 °C
Hustota: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003399
Číslo CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
Merck Index: 13,08582