Tlačiť
Chlorid měďnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Copper dichloride, Cupric chloride
Ampuled under argon
35673.06 35673.14 35673.22
35673.06EA 173.69 EUR
35673.06 35673.14 35673.22
Chlorid měďnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Chlorid měďnatý
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-39-4 Molecular Formula: CuCl2 Formula Weight: 134.45 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.386 Appearance: Yellow-browm Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 620° Boiling Point: 993° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010972
Vzorec: Cl₂Cu
Mw: 134.45
Teplota varu: 993 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 620 °C
Hustota: 3.386
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010972
Číslo CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
OSN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2633