Chlorid měďnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Copper dichloride, Cupric chloride
Ampuled under argon
35673.06
35673.14
35673.22
35673.06EA
173.44
EUR
35673.06
35673.14
35673.22
Chlorid měďnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Chlorid měďnatý
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-39-4
Molecular Formula: CuCl2
Formula Weight: 134.45
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.386
Appearance: Yellow-browm
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: 620°
Boiling Point: 993° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010972
Vzorec:
Cl₂Cu Mw: 134.45 Teplota varu: 993 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 620 °C Hustota: 3.386 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010972 Číslo CAS: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 OSN: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 14,2633 |