Tlačiť
Chlorid měďný 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cuprous chloride, Copper chloride
212420100 212421000
ACRO212420100EA 104.29 EUR
ACRO212420100 ACRO212421000
Chlorid měďný 99.99% (trace metals basis), extra pure
Chlorid měďný
Vzorec: ClCu
Teplota varu: 1367 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 430 °C
Hustota: 4,14 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010971
Číslo CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
OSN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %