Tlačiť
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
379948-1G 379948-250MG
SIAL379948-1GEA 571.2 EUR
SIAL379948-1G SIAL379948-250MG
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Gold trichloride
Vzorec: AuCl₃
Teplota tavenia: 287…288 °C
Hustota: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00014172
Číslo CAS: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04536