Tlačiť
Gold trichloride ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 64.4%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
43360.03 43360.06
43360.03EA 388.29 EUR
43360.03 43360.06
Gold trichloride ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 64.4%, Premion®
Gold trichloride
Purity: 99.99% CAS No.: 13453-07-1 Molecular Formula: AuCl3 Formula Weight: 303.33 Physical Form: Crystalline Density: 3.90 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 180(subl) Merck Reference: 14,4521 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014172
Vzorec: AuCl₃
Teplota tavenia: 180 °C (subl.)
Hustota: 3,90
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014172
Číslo CAS: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4521