Bromid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
221775-100G
221775-500G
221775-5G
SIAL221775-100GEA
83.72
EUR
SIAL221775-100G
SIAL221775-500G
SIAL221775-5G
Bromid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid měďnatý
Vzorec:
Br₂Cu Mw: 223.35 Teplota varu: 900 Teplota tavenia: 498 Hustota: 4.71 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010970 Číslo CAS: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02656 |