Tlačiť
Bromid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
221775-100G 221775-500G 221775-5G
SIAL221775-100GEA 83.72 EUR
SIAL221775-100G SIAL221775-500G SIAL221775-5G
Bromid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
Mw: 223.35
Teplota varu: 900
Teplota tavenia: 498
Hustota: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010970
Číslo CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656