Tlačiť
Bromid měďnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 36.77 EUR
8.14658.0050 8.14658.0250
Bromid měďnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
Mw: 223.35
Teplota varu: 900
Teplota tavenia: 498
Hustota: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010970
Číslo CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
OSN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02656
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)