Tlačiť
Bromid měďnatý ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cupric bromide, Cuprous bromide
A16335.14 A16335.22 A16335.36
A16335.14EA 41.26 EUR
A16335.14 A16335.22 A16335.36
Bromid měďnatý ≥99%
Bromid měďnatý
Purity: 99% CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Vzorec: Br₂Cu
Mw: 223.35
Teplota varu: 900 °C
Teplota tavenia: 498
Hustota: 4.710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010970
Číslo CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656