Tlačiť
Bromid měďnatý, anhydrous 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cupric bromide, Cuprous bromide
206330050 206331000 206330025 206335000
ACRO206330050EA 42.46 EUR
ACRO206330050 ACRO206331000 ACRO206330025 ACRO206335000
Bromid měďnatý, anhydrous 99+%, extra pure
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
Mw: 223.35
Teplota varu: 900 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 498 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010970
Číslo CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)