Tlačiť
Gold tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
398470-1G 398470-5G
SIAL398470-1GEA 206.98 EUR
SIAL398470-1G SIAL398470-5G
Gold tribromide, Sigma-Aldrich®
Gold tribromide
Vzorec: AuBr₃
Teplota tavenia: 160 °C
Číslo MDL: MFCD00014171
Číslo CAS: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04539