Gold tribromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
A19514.03
A19514.06
A19514.03EA
192.67
EUR
A19514.03
A19514.06
Gold tribromide ≥99%
Gold tribromide
Purity: 99%
CAS No.: 10294-28-7
Molecular Formula: AuBr3
Formula Weight: 436.69
Melting Point: ca 160° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014171
Vzorec:
AuBr₃ Mw: 436.68 Teplota tavenia: ∼ 160 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014171 Číslo CAS: 10294-28-7 EINECS: 233-654-2 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,04539 |