Tlačiť
2-(Bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143677-100G 143677-25G 143677-5G
SIAL143677-100GEA 596.07 EUR
SIAL143677-100G SIAL143677-25G SIAL143677-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
Teplota varu: 293 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60…62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004123
Číslo CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
OSN: 3261
ADR: 8,II