Tlačiť
2-Vinylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
V2909-25G V2909-5G
SIALV2909-25GEA 709.19 EUR
SIALV2909-25G SIALV2909-5G
2-Vinylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
2-Vinylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀
Teplota varu: 135…137 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004125
Číslo CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6