Tlačiť
2-Methoxynaphthalene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2-naphthyl ether
164750050 164755000
ACRO164750050EA 30.2 EUR
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Methoxynaphthalene 98%
2-Methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Mw: 158.2
Teplota varu: 274
Teplota tavenia: 73…75 °C
Číslo MDL: MFCD00004061
Číslo CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %