Tlačiť
1,8-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D21405-100G D21405-5G
SIALD21405-100GEA 131.57 EUR
SIALD21405-100G SIALD21405-5G
1,8-Diaminonaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Teplota varu: 352 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 64…65 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004033
Číslo CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
OSN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459