1,8-Diaminonaphthalene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15966.18
A15966.0B
A15966.30
A15966.18EA
67.79
EUR
A15966.18
A15966.0B
A15966.30
1,8-Diaminonaphthalene 97%
1,8-Diaminonaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 479-27-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 205°/12mm
Beilstein Reference: 742841
Merck Reference: 14,6372
MDL No.: MFCD00004033
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ Teplota varu: 205 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: 61…65 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 195 °C (383 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004033 Číslo CAS: 479-27-6 EINECS: 207-529-8 OSN: 3259 ADR: 8,III Merck Index: 14,6372 |