Tlačiť
1,8-Diaminonaphthalene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 55.76 EUR
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Diaminonaphthalene 97%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Teplota varu: 205 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 63…66 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004033
Číslo CAS: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06459
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %