1-Naftylizokyanát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Naphthylisocyanate
A17200.03
A17200.06
A17200.14
A17200.03EA
34.98
EUR
A17200.03
A17200.06
A17200.14
1-Naftylizokyanát ≥98%
1-Naftylizokyanát
Purity: 98%
CAS No.: 86-84-0
Molecular Formula: C11H7NO
Formula Weight: 169.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.6335
Odour: Irritating
Melting Point: 4°
Boiling Point: 269°
Beilstein Reference: 742779
Merck Reference: 14,6410
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00003881
Vzorec:
C₁₁H₇NO Teplota varu: 269 °C Teplota tavenia: 4 °C Hustota: 1,177 Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003881 Číslo CAS: 86-84-0 EINECS: 201-703-7 OSN: 2206 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6410 |