Tlačiť
1-Naftylizokyanát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 415411000
ACRO415410050EA 73 EUR
ACRO415410050 ACRO415410250 ACRO415411000
1-Naftylizokyanát 99%
1-Naftylizokyanát
Vzorec: C₁₁H₇NO
Teplota varu: 269…270 °C
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003881
Číslo CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06497
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %