Tlačiť
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
301353-25G 301353-5G
SIAL301353-25GEA 140.79 EUR
SIAL301353-25G SIAL301353-5G
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈O₄
Teplota varu: 422 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 366…368 °C
Číslo MDL: MFCD00004105
Číslo CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0