Tlačiť
2-Naphthoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
177320250 177321000
ACRO177320250EA 76.61 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoic acid 99%
2-Naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Teplota varu: >300 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 183…187 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004101
Číslo CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %