Tlačiť
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18926.06 A18926.14 A18926.22
A18926.06EA 121.94 EUR
A18926.06 A18926.14 A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 3401-47-6 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 79-80° Beilstein Reference: 2045600
Vzorec: C₁₁H₉BrO
Teplota tavenia: 79…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055374
Číslo CAS: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1