Tlačiť
2-Naphthyl boronic acid 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
359620010 359620050
ACRO359620010EA 45.33 EUR
ACRO359620010 ACRO359620050
2-Naphthyl boronic acid 97+%
2-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
Teplota tavenia: 269…275 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236051
Číslo CAS: 32316-92-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %