Tlačiť
1-Naphthyl boronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
B21219.03 B21219.06 B21219.14
B21219.03EA 57.36 EUR
B21219.03 B21219.06 B21219.14
1-Naphthyl boronic acid ≥97%
1-Naphthyl boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 13922-41-3 Molecular Formula: C10H9BO2 Formula Weight: 171.99 Melting Point: 204-210° Beilstein Reference: 2937504
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
Teplota tavenia: 204…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019722
Číslo CAS: 13922-41-3