Tlačiť
1-Naphthyl boronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
344690010 344690050 344690250
ACRO344690010EA 47.33 EUR
ACRO344690010 ACRO344690050 ACRO344690250
1-Naphthyl boronic acid 97%
1-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
Teplota tavenia: 196…200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00019722
Číslo CAS: 13922-41-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %