Tlačiť
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
22269-100G 22269-500G
22269-100GEA 202.68 EUR
22269-100G 22269-500G
Síran ceričito-amonný dihydrát ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Síran ceričito-amonný dihydrát
Vzorec: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Mw: 632.55
Teplota tavenia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149417
Číslo CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Iodometric) 98.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 300 ppm