Tlačiť
Dusičnan ceričito-amonný ≥95%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
22594.237EA 249.5 EUR
22594.237 22594.294
Dusičnan ceričito-amonný ≥95%, GPR RECTAPUR®
Dusičnan ceričito-amonný
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Teplota tavenia: 107…108 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151121
Číslo CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
OSN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %