Tlačiť
Dusičnan ceričito-amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 214.6 EUR
1.02276.0100 1.02276.1000
Dusičnan ceričito-amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dusičnan ceričito-amonný
Vzorec: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Teplota tavenia: 107…108 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151121
Číslo CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
OSN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,00509
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer