Tlačiť
Dilanthanum trisulphide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Lanthanum (III) sulphide
22655.04 22655.09
22655.04EA 170.88 EUR
22655.04 22655.09
Dilanthanum trisulphide ≥99%
Dilanthanum trisulphide
Purity: 99% CAS No.: 12031-49-1 Molecular Formula: La2S3 Formula Weight: 374.02 Physical Form: Powder Density: 4.911 Melting Point: 2100° in vac. UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00016168
Vzorec: La₂S₃
Teplota tavenia: 2100 °C in vac,
Hustota: 4,911
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016168
Číslo CAS: 12031-49-1
EINECS: 234-752-8
OSN: 3134
ADR: 4.3,III