Dilanthanum trisulphide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Lanthanum (III) sulphide
22655.04
22655.09
22655.04EA
170.88
EUR
22655.04
22655.09
Dilanthanum trisulphide ≥99%
Dilanthanum trisulphide
Purity: 99%
CAS No.: 12031-49-1
Molecular Formula: La2S3
Formula Weight: 374.02
Physical Form: Powder
Density: 4.911
Melting Point: 2100° in vac.
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016168
Vzorec:
La₂S₃ Teplota tavenia: 2100 °C in vac, Hustota: 4,911 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016168 Číslo CAS: 12031-49-1 EINECS: 234-752-8 OSN: 3134 ADR: 4.3,III |