Tlačiť
Oxid ytterbitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
246999-10G 246999-50G
SIAL246999-10GEA 149.22 EUR
SIAL246999-10G SIAL246999-50G
Oxid ytterbitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ytterbitý
Vzorec: O₃Yb₂
Teplota tavenia: 2346 °C
Hustota: 9,2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011290
Číslo CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0