Oxid ytterbitý ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
36252.14
36252.22
36252.14EA
293.22
EUR
36252.14
36252.22
Oxid ytterbitý ≥99.9%
Oxid ytterbitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Vzorec:
O₃Yb₂ Teplota tavenia: 2227 °C Hustota: 9,2 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011290 Číslo CAS: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Merck Index: 14,10105 |