Tlačiť
Oxid ytterbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11192.09 11192.18
11192.09EA 144.81 EUR
11192.09 11192.18
Oxid ytterbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid ytterbitý
Vzorec: O₃Yb₂
Teplota tavenia: 2227 °C
Hustota: 9,2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011290
Číslo CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Merck Index: 14,10105