Oxid ytterbitý ≥99.998% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
10919.06
10919.14
10919.06EA
114.32
EUR
10919.06
10919.14
Oxid ytterbitý ≥99.998% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid ytterbitý
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: Powder
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Vzorec:
O₃Yb₂ Teplota tavenia: 2227 °C Hustota: 9,2 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011290 Číslo CAS: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Merck Index: 14,10105 |