Tlačiť
Oxid tulitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11199.04 11199.09
11199.04EA 271.16 EUR
11199.04 11199.09
Oxid tulitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid tulitý
Purity: 99.99% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: Powder Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Vzorec: O₃Tm₂
Mw: 385.87
Teplota tavenia: 2425 °C
Hustota: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011285
Číslo CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Merck Index: 14,9394