Tlačiť
Oxid tulitý ≥99.997% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10918.03 10918.06
10918.03EA 208.18 EUR
10918.03 10918.06
Oxid tulitý ≥99.997% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid tulitý
Purity: 99.997% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: Powder Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Vzorec: O₃Tm₂
Mw: 385.87
Teplota tavenia: 2425 °C
Hustota: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011285
Číslo CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Merck Index: 14,9394