Tlačiť
Terbium(III,IV) oxide ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11208.06 11208.14 11208.30
11208.06EA 235.46 EUR
11208.06 11208.14 11208.30
Terbium(III,IV) oxide ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Terbium(III,IV) oxide
Vzorec: O₇Tb₄
Teplota tavenia: 2340 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083151
Číslo CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157