Tlačiť
Terbium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
590509-10G 590509-2G
SIAL590509-10GEA 737.43 EUR
SIAL590509-10G SIAL590509-2G
Terbium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) oxide
Vzorec: O₃Tb₂
Mw: 365.85
Číslo CAS: 12036-41-8
EINECS: 234-849-5