Tlačiť
Praseodymium(III,IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
205176-250G 205176-50G
SIAL205176-250GEA 679.5 EUR
SIAL205176-250G SIAL205176-50G
Praseodymium(III,IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Praseodymium(III,IV) oxide
Vzorec: O₁₁Pr₆
Teplota tavenia: 2012…2072 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011178
Číslo CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9