Tlačiť
Oxid neodymitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203858-10G 203858-50G
SIAL203858-10GEA 239.07 EUR
SIAL203858-10G SIAL203858-50G
Oxid neodymitý, Sigma-Aldrich®
Oxid neodymitý
Vzorec: Nd₂O₃
Teplota varu: 3760 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2270 °C
Hustota: 7,24 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011134
Číslo CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450