Oxid neodymitý ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
36275.14
36275.22
36275.14EA
181.71
EUR
36275.14
36275.22
Oxid neodymitý ≥99.9%
Oxid neodymitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Vzorec:
Nd₂O₃ Teplota varu: 3760 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2272 °C Hustota: 7,24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011134 Číslo CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |