Oxid lutecitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Lutetium oxide, Dilutetium trioxide
11256.03
11256.06
11256.14
11256.03EA
237.06
EUR
11256.03
11256.06
11256.14
Oxid lutecitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid lutecitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Vzorec:
Lu₂O₃ Mw: 397.93 Teplota tavenia: 2487 °C Hustota: 9.420 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011100 Číslo CAS: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 Merck Index: 14,5615 |