Tlačiť
Oxid lantanitý, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 514.64 EUR
289205-250G 289205-50G
Oxid lantanitý, Supelco®
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
Teplota varu: 4200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2315 °C
Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011071
Číslo CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM