Tlačiť
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
199923-100G 199923-500G
SIAL199923-100GEA 315.28 EUR
SIAL199923-100G SIAL199923-500G
Oxid lantanitý, Sigma-Aldrich®
Oxid lantanitý
Vzorec: La₂O₃
Teplota varu: 4200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2315 °C
Hustota: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011071
Číslo CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5