Tlačiť
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
229679-10G 229679-1G
SIAL229679-10GEA 1033.69 EUR
SIAL229679-10G SIAL229679-1G
Oxid holmitý, Sigma-Aldrich®
Oxid holmitý
Vzorec: Ho₂O₃
Teplota varu: 2600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2400 °C
Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011053
Číslo CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3