Oxid holmitý 99,9
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Diholmium trioxide, Holmium oxide
36357.09
36357.18
36357.09EA
270.78
EUR
36357.09
36357.18
Oxid holmitý 99,9
Oxid holmitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12055-62-8
Molecular Formula: Ho2O3
Formula Weight: 377.86
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011053
Vzorec:
Ho₂O₃ Mw: 377.86 Teplota varu: 2600 Teplota tavenia: 2360 °C Hustota: 3.79 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011053 Číslo CAS: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |