Tlačiť
Oxid holmitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diholmium trioxide, Holmium oxide
11280.09 11280.18
11280.09EA 157.02 EUR
11280.09 11280.18
Oxid holmitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid holmitý
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053
Vzorec: Ho₂O₃
Mw: 377.86
Teplota varu: 2600
Teplota tavenia: 2360 °C
Hustota: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011053
Číslo CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727